Lanthanum(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Lanthanum trifluoride
41414.09
41414.18
41414.09EA
88.4
EUR
41414.09
41414.18
Lanthanum(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 5.936
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Fórmula:
F₃La Ponto de ebulição: ∼2327 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1493 °C Densidade: 5,936 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011073 Número CAS: 13709-38-1 EINECS: 237-252-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |