Print…
Lanthanum(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lanthanum trifluoride
11273.18 11273.30
11273.18EA 170 EUR
11273.18 11273.30
Lanthanum(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Physical Form: Crystalline Density: 5.936 Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Fórmula: F₃La
Peso Molecular: 195.9 g/mol
Ponto de ebulição: ∼2327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1493 °C
Densidade: 5.936
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011073
Número CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III