Praseodymium trichloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
39386.06
39386.14
39386.06EA
173
EUR
39386.06
39386.14
Praseodymium trichloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Praseodymium trichloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-79-2
Molecular Formula: PrCl3
Formula Weight: 247.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.02
Melting Point: 786°
Boiling Point: 1700°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011176
Fórmula:
Cl₃Pr Ponto de ebulição: 1700 °C Ponto de Fusão: 786 °C Densidade: 4,02 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011176 Número CAS: 10361-79-2 EINECS: 233-794-4 Merck Index: 14,7712 |