Lanthanum(III) chloride, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
Ampulado sob árgon
35702.09
35702.18
35702.30
35702.09EA
115
EUR
35702.09
35702.18
35702.30
Lanthanum(III) chloride, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-58-8
Molecular Formula: LaCl3
Formula Weight: 245.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.842
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 860°
Boiling Point: 1000°
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011068
Fórmula:
Cl₃La Peso Molecular: 245.26 g/mol Ponto de ebulição: 1000 °C Ponto de Fusão: 860 °C Densidade: 3.842 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011068 Número CAS: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5363 |