Lanthanum hexaboride ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40325.09
40325.18
40325.30
40325.09EA
105
EUR
40325.09
40325.18
40325.30
Lanthanum hexaboride ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum hexaboride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12008-21-8
Molecular Formula: LaB6
Formula Weight: 203.78
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.61
Melting Point: 2210°
Solubility: Insoluble in water, HCl
MDL No.: MFCD00151350
Fórmula:
B₆La Ponto de Fusão: 2210 °C Densidade: 2,61 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151350 Número CAS: 12008-21-8 EINECS: 234-531-6 |