Print…
Isoquinolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ100
I28208-500G I28208-100G I28208-5G
SIALI28208-500GEA 368 EUR
SIALI28208-500G SIALI28208-100G SIALI28208-5G
Isoquinolina, Sigma-Aldrich®
Isoquinolina
Fórmula: C₉H₇N
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 21…26 °C
Densidade: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006898
Número CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242