Isoquinolina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21279.0E
B21279.22
B21279.36
B21279.0EEA
1120
EUR
B21279.0E
B21279.22
B21279.36
Isoquinolina 97%
Isoquinolina
Purity: 97+%
CAS No.: 119-65-3
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.6245
Odour: Pungent
pH: 7.5
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 107549
Merck Reference: 14,5222
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006898
Fórmula:
C₉H₇N Peso Molecular: 129.16 g/mol Ponto de ebulição: 241…243 °C Ponto de Fusão: 24…27 °C Densidade: 1.090 Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006898 Número CAS: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05242 |