Print…
Isoquinolina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325031000 325035000
ACRO325031000EA 65.4 EUR
ACRO325031000 ACRO325035000
Isoquinolina 97%
Isoquinolina
Fórmula: C₉H₇N
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 24…28 °C
Densidade: 1.09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006898
Número CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %