Print…
4-Bromoisoquinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
107090010 107090100
ACRO107090010EA 24.4 EUR
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoline 98%
4-Bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrN
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006904
Número CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
UN: 2811
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %