Print…
1,3-Indandione ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 38.9 EUR
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indandione ≥97%
1,3-Indandione
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Densidade: 1,370
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003779
Número CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7