Print…
1,3-Indandione 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 33.9 EUR
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indandione 97%
1,3-Indandione
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003779
Número CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %