Print…
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L11165.03 L11165.06
L11165.03EA 38.1 EUR
L11165.03 L11165.06
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
5-Methoxy-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 5111-70-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 1282137
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 145…150 °C (0.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003789
Número CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6