Print…
5-Methoxy-1-indanone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
179670050 179670100
ACRO179670050EA 71.2 EUR
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 145…150 °C (0.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003789
Número CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %