1-Indanone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
A11056.06EA
29.8
EUR
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
1-Indanone ≥99%
1-Indanone
Purity: 99+%
CAS No.: 83-33-0
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 243-245°
Beilstein Reference: 507957
MDL No.: MFCD00003785
Fórmula:
C₉H₈O Peso Molecular: 132.16 g/mol Ponto de ebulição: 243…245 °C Ponto de Fusão: 38…42 °C Densidade: 1.103 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003785 Número CAS: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |