Print…
Xenon difluoride 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
278550010 278550050
ACRO278550010EA 113 EUR
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluoride 99.5+%
Xenon difluoride
Fórmula: F₂Xe
Ponto de ebulição: 114 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129 °C
Densidade: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040538
Número CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072
Encomendar
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %