Print…
Diphenyl diselenide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 46.4 EUR
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diphenyl diselenide 99%
Diphenyl diselenide
Fórmula: C₁₂H₁₀Se₂
Ponto de ebulição: 377 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003001
Número CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %