Print…
Dióxido de Telúrio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
86370-250G 86370-50G
SIAL86370-250GEA 827 EUR
SIAL86370-250G SIAL86370-50G
Dióxido de Telúrio, Sigma-Aldrich®
Dióxido de Telúrio
Fórmula: O₂Te
Ponto de ebulição: 1245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 773 °C
Densidade: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011263
Número CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123