Print…
Dióxido de Telúrio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 109 EUR
1.12356.0025 1.12356.0010
Dióxido de Telúrio, Sigma-Aldrich®
Dióxido de Telúrio
Fórmula: O₂Te
Ponto de ebulição: 1245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 773 °C
Densidade: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011263
Número CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2