Dióxido de Telúrio ≥99.9995% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10882.14
10882.22
10882.36
10882.14EA
160
EUR
10882.14
10882.22
10882.36
Dióxido de Telúrio ≥99.9995% (baseado nos metais), Puratronic®
Dióxido de Telúrio
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Melting Point: 733°
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Fórmula:
O₂Te Ponto de ebulição: 1245 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 733 °C Densidade: 5,8 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011263 Número CAS: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Merck Index: 14,9123 |