Dióxido de Telúrio, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10608.18
10608.30
10608.18EA
152
EUR
10608.18
10608.30
Dióxido de Telúrio, tech.
Dióxido de Telúrio
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Fórmula:
O₂Te Ponto de ebulição: 1245 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 733 °C Densidade: 5,8 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011263 Número CAS: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Merck Index: 14,9123 |