Print…
Dióxido de selénio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10854.06 10854.14
10854.06EA 125 EUR
10854.06 10854.14
Dióxido de selénio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Dióxido de selénio
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: SeO2 Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder/Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
Fórmula: SeO₂
Ponto de Fusão: 340…350 °C (sublimação)
Densidade: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003562
Número CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8434