Print…
Dióxido de selénio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193980100 193980500
ACRO193980100EA 139 EUR
ACRO193980100 ACRO193980500
Dióxido de selénio 99.999% (baseado em traços de metais)
Dióxido de selénio
Fórmula: SeO₂
Ponto de Fusão: 315 °C
Densidade: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003562
Número CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508
Encomendar
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %