Tetracloreto de Selénio ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13096.14
13096.22
13096.14EA
155
EUR
13096.14
13096.22
Tetracloreto de Selénio ≥99.5% (baseado nos metais)
Tetracloreto de Selénio
Purity: 99.5%
CAS No.: 10026-03-6
Molecular Formula: SeCl4
Formula Weight: 220.77
Physical Form: Lump
Density: 2.600
Refractive Index: 1.807
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: subl.
Solubility: Decomposes in water and moist air. Insoluble in liquid bromine. Sublimes when heated
Merck Reference: 14,8438
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011225
Fórmula:
Cl₄Se Ponto de Fusão: (sublimação) Densidade: 2,600 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011225 Número CAS: 10026-03-6 EINECS: 233-053-5 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,8438 |