Cloreto de Selénio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
40239.14
40239.6Y
40239.14EA
413
EUR
40239.14
40239.6Y
Cloreto de Selénio ≥99%
Cloreto de Selénio
Purity: 99%
CAS No.: 10025-68-0
Molecular Formula: Se2Cl2
Formula Weight: 228.83
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.77
Melting Point: -85°
Boiling Point: 127° dec.
Solubility: Decomposes in water. Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Merck Reference: 14,8432
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011226
Fórmula:
SeCl Ponto de ebulição: 127 °C (decomposição) Ponto de Fusão: –85 °C Densidade: 2,77 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011226 Número CAS: 10025-68-0 EINECS: 233-037-8 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,8432 |