Tellurium tetrabromide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tellurium(IV) bromide
75101.09
75101.18
75101.09EA
143
EUR
75101.09
75101.18
Tellurium tetrabromide ≥99.9% (baseado em metais)
Tellurium tetrabromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-27-3
Molecular Formula: TeBr4
Formula Weight: 447.27
Physical Form: -4 Mesh Crystalline
Density: 4.31
Melting Point: 380°
Boiling Point: 420° dec.
Solubility: Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Merck Reference: 14,9125
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049575
Fórmula:
Br₄Te Peso Molecular: 447.22 g/mol Ponto de ebulição: 420 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 380 Densidade: 4.31 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049575 Número CAS: 10031-27-3 EINECS: 233-090-7 UN: 2923 ADR: 8 II Merck Index: 14,9125 |