Selenium tetrabromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Selenium(IV) bromide
40240.14
40240.06
40240.14EA
258
EUR
40240.14
40240.06
Selenium tetrabromide ≥99%
Selenium tetrabromide
Purity: 99+%
CAS No.: 7789-65-3
Molecular Formula: SeBr4
Formula Weight: 398.60
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Decomposes in water. Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Merck Reference: 14,8437
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049766
Fórmula:
Br₄Se Peso Molecular: 398.58 g/mol Ponto de Fusão: 70…80 °C (decomposição) Densidade: 4.029 g/cm³ (–78 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049766 Número CAS: 7789-65-3 EINECS: 232-181-9 UN: 2923 ADR: 8 II Merck Index: 12,08581 |