Ammonium perrhenate ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11410.04
11410.09
11410.18
11410.04EA
80.8
EUR
11410.04
11410.09
11410.18
Ammonium perrhenate ≥99% (baseado em metais)
Ammonium perrhenate
Purity: 99+%
CAS No.: 13598-65-7
Molecular Formula: H4NO4Re
Formula Weight: 268.24
Physical Form: Powder
Density: 3.97
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00012377
Fórmula:
H₄NO₄Re Peso Molecular: 268.24 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 3.97 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012377 Número CAS: 13598-65-7 EINECS: 237-075-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II |