Ammonium perrhenate ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10846.04
10846.09
10846.04EA
156
EUR
10846.04
10846.09
Ammonium perrhenate ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Ammonium perrhenate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13598-65-7
Molecular Formula: NH4ReO4
Formula Weight: 268.24
Physical Form: Crystalline
Density: 3.97
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00012377
Fórmula:
H₄NO₄Re Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 3,97 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012377 Número CAS: 13598-65-7 EINECS: 237-075-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |