Print…
Nitrato de amónia ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
21280.293EA 69.6 EUR
21280.293 21280.260 21280.460
Nitrato de amónia ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
pH (25°C; 5 %) 4.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Residue on ignition Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 3 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test