Print…
Nitrato de amónia, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
1.01188.0500EA 103 EUR
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
Nitrato de amónia, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Encomendar
Solubility 1920 g/l (20 °C)
Melting Point 169 °C
Molar Mass 80.04 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 5.5 (1920 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer