Print…
Nitrato de amónia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 127 EUR
1.01187.1000 1.01187.5000
Nitrato de amónia, Supelco®
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538