Print…
Nitrato de amónia ≥95% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12363.36 12363.A3
12363.36EA 56.5 EUR
12363.36 12363.A3
Nitrato de amónia ≥95% ACS
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 210 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 170 °C
Densidade: 1,72
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,534