Print…
Nitrato de amónia 98% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423350010 423350250 423350050
ACRO423350010EA 60.4 EUR
ACRO423350010 ACRO423350250 ACRO423350050
Nitrato de amónia 98% ACS
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25°C)
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) (Limit about 5 ppm) Passes test
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %