Print…
Nitrato de amónia 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
205860010 205865000 205861000 205860025
ACRO205860010EA 91.9 EUR
ACRO205860010 ACRO205865000 ACRO205861000 ACRO205860025
Nitrato de amónia 99+% para análise
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 210 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 169 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 4.5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm