Bismuth(III) telluride ≥99.999% (baseado nos metais) para deposição a vácuo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14519.09
14519.18
14519.09EA
134
EUR
14519.09
14519.18
Bismuth(III) telluride ≥99.999% (baseado nos metais) para deposição a vácuo
Bismuth(III) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 1304-82-1
Molecular Formula: Bi2Te3
Formula Weight: 800.76
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 573°
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00014201
Fórmula:
Bi₂Te₃ Ponto de Fusão: 573 °C Densidade: 7,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014201 Número CAS: 1304-82-1 EINECS: 215-135-2 UN: 3284 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01331 |