Antimony(III) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36282.09
36282.18
36282.09EA
172
EUR
36282.09
36282.18
Antimony(III) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Antimony(III) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 1327-50-0
Molecular Formula: Sb2Te3
Formula Weight: 626.30
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 6.5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 629°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016320
For vacuum deposition
Fórmula:
Sb₂Te₃ Peso Molecular: 626.32 g/mol Ponto de Fusão: 629 °C Densidade: 6.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016320 Número CAS: 1327-50-0 EINECS: 215-480-9 UN: 1549 ADR: 6.1 III |