tri-Seleneto de Bismuto ≥99.999% (baseado em metais) para deposição a vácuo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13126.09
13126.18
13126.09EA
127
EUR
13126.09
13126.18
tri-Seleneto de Bismuto ≥99.999% (baseado em metais) para deposição a vácuo
tri-Seleneto de Bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-69-8
Molecular Formula: Bi2Se3
Formula Weight: 654.84
Physical Form: 1-6 mm Pieces
Density: 6.82
Appearance: Grey
Melting Point: 710°
Solubility: Insoluble in water. Decomposes when heated in air. Decomposes in nitric acid and aqua regia
Merck Reference: 14,1278
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00014200
In semiconductor research, multilayer thin-film, magnetoresistant film
Fórmula:
Bi₂Se₃ Peso Molecular: 654.84 g/mol Ponto de Fusão: 710 °C Densidade: 6.82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014200 Número CAS: 12068-69-8 EINECS: 235-104-7 UN: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1278 |