Print…
Pentassulfureto de difósforo 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: di-Phosphorus pentasulphide
196720010 196725000
ACRO196720010EA 86.8 EUR
ACRO196720010 ACRO196725000
Pentassulfureto de difósforo 98+%
Pentassulfureto de difósforo
Fórmula: P₂S₅
Peso Molecular: 222.28 g/mol
Ponto de ebulição: 514 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 282…286 °C
Densidade: 2.08
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011441
Número CAS: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,07511
Encomendar
Appearance Yellow to green Powder
Assay ≥98.0 %