Print…
Pentóxido de fósforo ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.00570.0100 1.00570.0500
1.00570.0100EA 53.6 EUR
1.00570.0100 1.00570.0500
Pentóxido de fósforo ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Pentóxido de fósforo
Fórmula: P₂O₅
Ponto de Fusão: 562 °C
Densidade: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011440
Número CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441