Pentóxido de fósforo ≥98% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Anidrido fosfórico
10524.18
10524.36
10524.57
10524.18EA
32.6
EUR
10524.18
10524.36
10524.57
Pentóxido de fósforo ≥98% ACS
Pentóxido de fósforo
Purity: 98% min
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Solubility: Decomposes in water. Soluble in H2SO4. Insoluble in acetone and NH3
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
As a drying and dehydrating agent, as a condensing agent in organic synthesis, in sugar refining, as a laboratory reagent, and in fire extinguishing
Fórmula:
P₂O₅ Peso Molecular: 141.94 g/mol Ponto de ebulição: 360 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 340 °C Densidade: 2.39 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011440 Número CAS: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8 II Merck Index: 14,7355 |