Print…
Pentóxido de fósforo 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
315822500 315820010
315822500.EA 35.2 EUR
315822500. 315820010.
Pentóxido de fósforo 98+% ACS
Pentóxido de fósforo
Fórmula: P₂O₅
Ponto de Fusão: 340…360 °C (sublimação)
Densidade: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011440
Número CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Encomendar
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %