Print…
Oxicloreto de fósforo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
8.22339.0250EA 59.8 EUR
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
Oxicloreto de fósforo para síntese, Sigma-Aldrich®
Oxicloreto de fósforo
Fórmula: POCl₃
Peso Molecular: 153.33 g/mol
Ponto de ebulição: 107
Ponto de Fusão: 1
Densidade: 1.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011443
Número CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07506