Print…
Oxicloreto de fósforo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
191290010 191292500
ACRO191290010EA 104 EUR
ACRO191290010 ACRO191292500
Oxicloreto de fósforo 99%
Oxicloreto de fósforo
Fórmula: POCl₃
Ponto de ebulição: 107 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,645 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011443
Número CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07506
Encomendar
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %