Print…
Pentacloreto de fósforo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
79590-500G 79590-50G 79590-1KG
SIAL79590-500GEA 70.9 EUR
SIAL79590-500G SIAL79590-50G SIAL79590-1KG
Pentacloreto de fósforo, Sigma-Aldrich®
Pentacloreto de fósforo
Fórmula: Cl₅P
Peso Molecular: 208.24 g/mol
Ponto de Fusão: ∼148 °C
Densidade: 3.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011439
Número CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07508