Print…
Pentacloreto de fósforo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
8.22340.0100EA 44 EUR
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
Pentacloreto de fósforo para síntese, Sigma-Aldrich®
Pentacloreto de fósforo
Fórmula: Cl₅P
Peso Molecular: 208.24 g/mol
Ponto de Fusão: ∼148 °C
Densidade: 3.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011439
Número CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07508
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 148 °C
Molar Mass 208.24 g/mol
Boiling Point 167 °C (decomposition)
Vapor Pressure 0.016 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material