Pentacloreto de fósforo ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11849.14
11849.22
11849.14EA
170
EUR
11849.14
11849.22
Pentacloreto de fósforo ≥99.99% (baseado em metais)
Pentacloreto de fósforo
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-13-8
Molecular Formula: PCl5
Formula Weight: 208.24
Physical Form: Solid
Density: 2.114
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 162° subl.
Merck Reference: 14,7351
UN No.: 1806
MDL No.: MFCD00011439
Fórmula:
Cl₅P Peso Molecular: 208.24 g/mol Ponto de Fusão: 162 °C (sublimação) Densidade: 2.114 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011439 Número CAS: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 UN: 1806 ADR: 8 II Merck Index: 14,7351 |