Print…
Pentacloreto de fósforo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169460010 169461000 169460025
169460010.EA 106 EUR
169460010. 169461000. 169460025.
Pentacloreto de fósforo 98%
Pentacloreto de fósforo
Fórmula: Cl₅P
Peso Molecular: 208.24 g/mol
Ponto de Fusão: 167 °C (sublimação)
Densidade: 1.6 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011439
Número CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07508
Encomendar
Appearance Yellow Powder and/or scales
Titration Argentometric ≥97.5 %
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %