Print…
Tricloreto de fósforo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphorus trichloride
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 95.2 EUR
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Tricloreto de fósforo 99%
Tricloreto de fósforo
Fórmula: Cl₃P
Peso Molecular: 137.33 g/mol
Ponto de ebulição: 76
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1.57 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011438
Número CAS: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,07515
Encomendar
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3