Cloreto de Bismuto (III), (máx. 3% H₂O) ≥98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10510.14
A10510.22
A10510.36
A10510.14EA
52
EUR
A10510.14
A10510.22
A10510.36
Cloreto de Bismuto (III), (máx. 3% H₂O) ≥98% (peso seco)
Cloreto de Bismuto (III)
Purity: 98%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Odour: Irritating
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Fórmula:
BiCl₃ Ponto de ebulição: ∼430 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 230…232 °C Densidade: 4,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003461 Número CAS: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1262 |