Cloreto de Bismuto (III), anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Physical Form: Powder
Density: 4.75
Appearance: White
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Solubility: Soluble in HCl, HNO3, acetone, ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Catalysts for organic reactions, preparation of Bi salts
Fórmula:
BiCl₃ Ponto de ebulição: ∼430 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 230…232 °C Densidade: 4,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003461 Número CAS: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1262 |